1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2587-25G D2587-5G
TCIAD2587-25GEA 117 EUR
TCIAD2587-25G TCIAD2587-5G
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
Formula: C₂H₅N₅
Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205 °C
Número MDL: MFCD00005233
Núm. CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b1b85bb41c98d38a6972795f430873f7834f3b&vid=02b1b85bb41c98d38a6972795f430873f7834f3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency