1,2,4-Triazol-3-tiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0814-25G
M0814-500G
M0814-100G
TCIAM0814-25GEA
34
EUR
TCIAM0814-25G
TCIAM0814-500G
TCIAM0814-100G
1,2,4-Triazol-3-tiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2,4-Triazol-3-tiol
Formula:
C₂H₃N₃S Pto. de fusión: 217…220 °C |
Número MDL:
MFCD00005229 Núm. CAS: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 218.0 to 223.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |