Sodio difenilamino-4-sulfonato ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Anilinobencenosulfonato) de sodio, N-Fenilsulfanilato de sodio
D0877-1G D0877-25G
TCIAD0877-1GEA 32 EUR
TCIAD0877-1G TCIAD0877-25G
Sodio difenilamino-4-sulfonato ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sodio difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036468
Núm. CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Índice Merck: 13,07397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efdfbb44de35ba215e453ac736fcd471db14b696&vid=efdfbb44de35ba215e453ac736fcd471db14b696&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Sensitiveness to pass test