1,2,4-Triazol-4-ilamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1137-25G A1137-250G
TCIAA1137-25GEA 44 EUR
TCIAA1137-25G TCIAA1137-250G
1,2,4-Triazol-4-ilamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2,4-Triazol-4-ilamina
Formula: C₂H₄N₄
Número MDL: MFCD00003099
Núm. CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b6df0bdc42a4ff0c89b7e2ab91d91a0dfaaa33&vid=46b6df0bdc42a4ff0c89b7e2ab91d91a0dfaaa33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C