7-Cloro-2-metilquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-2-methylquinoline
C1453-25G C1453-5G
TCIAC1453-25GEA 157 EUR
TCIAC1453-25G TCIAC1453-5G
7-Cloro-2-metilquinolina ≥98.0% (por GC)
7-Cloro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
Pto. Ebullición: 87°C
Número MDL: MFCD00075436
Núm. CAS: 4965-33-7
EINECS: 440-600-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db5fe812120177afde25f25e236bb6fe1fee5a7&vid=5db5fe812120177afde25f25e236bb6fe1fee5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C