L(-)-Menthol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
M0545-25G M0545-500G M0545-100G
TCIAM0545-25GEA 16 EUR
TCIAM0545-25G TCIAM0545-500G TCIAM0545-100G
L(-)-Menthol ≥99.0% (por GC)
L(-)-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062979
Núm. CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Índice Merck: 14,05837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&vid=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C