(+)-Cinconina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0350-200G C0350-25G
TCIAC0350-200GEA 273 EUR
TCIAC0350-200G TCIAC0350-25G
(+)-Cinconina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(+)-Cinconina
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
Pto. de fusión: 261…264 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064372
Núm. CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Índice Merck: 14,02287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ad1624662545d0483e767665bf4ed92bee3f83&vid=b5ad1624662545d0483e767665bf4ed92bee3f83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +218.0 to +228.0 deg (C=0.5, EtOH)