(-)-Cinconidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol

C0347-25G C0347-100G
TCIAC0347-25GEA 49 EUR
TCIAC0347-25G TCIAC0347-100G
(-)-Cinconidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(-)-Cinconidina
Formula: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Pto. Ebullición: 465 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199…202 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006783
Núm. CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Índice Merck: 14,02286
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d47e7949f8fff486ed24cbeb76dd5cc44cf9bc3b&vid=d47e7949f8fff486ed24cbeb76dd5cc44cf9bc3b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -105 to -110 deg (C=1, EtOH)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR