5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-2-hidroxifenil)etan-1-ona
B2061-25G B2061-5G
TCIAB2061-25GEA 78 EUR
TCIAB2061-25G TCIAB2061-5G
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Número MDL: MFCD00191850
Núm. CAS: 1450-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec11a0bedfb714919cd6156c11eb40dc23d10505&vid=ec11a0bedfb714919cd6156c11eb40dc23d10505&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity