2-Acetilfluoreno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1069-25G A1069-5G A1069-100G
TCIAA1069-25GEA 97 EUR
TCIAA1069-25G TCIAA1069-5G TCIAA1069-100G
2-Acetilfluoreno ≥98.0% (por GC)
2-Acetylfluorene
Formula: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 172 - 173 °C (0,05 -rr)
Pto. de fusión: 128…132 °C
Número MDL: MFCD00001124
Núm. CAS: 781-73-7
EINECS: 212-310-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc14bad08effab333843f964e882cf0f8f0135f9&vid=dc14bad08effab333843f964e882cf0f8f0135f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency