Ácido 9-oxofluoren-1-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0590-1G F0590-5G
TCIAF0590-1GEA 31 EUR
TCIAF0590-1G TCIAF0590-5G
Ácido 9-oxofluoren-1-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 9-oxofluoren-1-carboxilico
Formula: C₁₄H₈O₃
Número MDL: MFCD00011537
Núm. CAS: 1573-92-8
EINECS: 216-396-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa9dcb63c9ca99d21e02590c49cc2b5ad4a6d7e&vid=3aa9dcb63c9ca99d21e02590c49cc2b5ad4a6d7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C