Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0804-1G F0804-5G
TCIAF0804-1GEA 21 EUR
TCIAF0804-1G TCIAF0804-5G
Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico
Formula: C₁₄H₈O₃
Número MDL: MFCD00001145
Núm. CAS: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&vid=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C