Oleato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potasio oleato
O0056-25G O0056-500G
TCIAO0056-25GEA 16 EUR
TCIAO0056-25G TCIAO0056-500G
Oleato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Oleato de potasio
Formula: C₁₈H₃₃KO₂
MW: 320.56 g/mol
Número MDL: MFCD00064243
Núm. CAS: 143-18-0
EINECS: 205-590-5
Índice Merck: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&vid=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %