Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio ≥85.0% (by HPLC and UV method)
Proveedor: TCI
Atención
F0099-1G F0099-10G
TCIAF0099-1GEA 16 EUR
TCIAF0099-1G TCIAF0099-10G
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio ≥85.0% (by HPLC and UV method)
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Pto. de fusión: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013053
Núm. CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Índice Merck: 14,03941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2ef5c8bd90972315d424c05b8aab707fa7e609&vid=ff2ef5c8bd90972315d424c05b8aab707fa7e609&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Lambda max. 622.0 to 626.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 10.0 %