4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Proveedor: TCI
Atención
G0177-25G G0177-100G
TCIAG0177-25GEA 16 EUR
TCIAG0177-25G TCIAG0177-100G
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Formula: C₂₄H₂₈ClN₃
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012568
Núm. CAS: 8004-87-3
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 583.0 to 587.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.320 (2mg/L, H2O, 583.0 to 587.0 nm) (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 1.05 to 1.20 (E570/E600)
Drying loss max. 10.0 %