α-Glicerofosfato de disodio hidrato ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
alpha-Glycerophosphoric Acid Disodium Salt, Glycerophosphate disodium salt
G0096-25G
G0096-5G
TCIAG0096-25GEA
235
EUR
TCIAG0096-25G
TCIAG0096-5G
α-Glicerofosfato de disodio hidrato ≥85.0% (by titrimetric analysis)
α-Glicerofosfato de disodio hidrato
Formula:
C₃H₇Na₂O₆P·xH₂O MW: 216.04 g/mol (anhy) |
Número MDL:
MFCD00035539 Núm. CAS: 1555-56-2 EINECS: 216-304-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 85.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 35.0 % |