Ciclamato sódico ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
C0487-25G C0487-500G
TCIAC0487-25GEA 16 EUR
TCIAC0487-25G TCIAC0487-500G
Ciclamato sódico ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Ciclamato sódico
Formula: C₆H₁₂NNaO₃S
Pto. de fusión: 265 °C
Número MDL: MFCD00003827
Núm. CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Índice Merck: 14,02703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&vid=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency