4,4'-Dimetilbenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0685-25G
D0685-5G
TCIAD0685-25GEA
82
EUR
TCIAD0685-25G
TCIAD0685-5G
4,4'-Dimetilbenzofenona ≥99.0% (por GC)
4,4'-Dimetilbenzofenona
Formula:
C₁₅H₁₄O MW: 210.28 g/mol Pto. Ebullición: 151°C Pto. de fusión: 92 |
Número MDL:
MFCD00017214 Núm. CAS: 611-97-2 EINECS: 210-287-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 92.0 to 95.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |