4,4'-Dimetoxibenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
D0765-25G D0765-500G D0765-100G
TCIAD0765-25GEA 55 EUR
TCIAD0765-25G TCIAD0765-500G TCIAD0765-100G
4,4'-Dimetoxibenzofenona ≥99.0% (por GC)
4,4'-Dimetoxibenzofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.27 g/mol
Número MDL: MFCD00008404
Núm. CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&vid=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency