2,4'-Difluorobenzofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1796-25G D1796-5G
TCIAD1796-25GEA 135 EUR
TCIAD1796-25G TCIAD1796-5G
2,4'-Difluorobenzofenona ≥96.0% (por GC)
2,4'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000319
Núm. CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&vid=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 22.0 to 28.0 deg-C