Xileno cianol FF
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
C.I. 42135, Hidrogeno-4-[[4-(etilamino)-m-tolil][4-(etilimino)-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]benceno-1,3-disulfonato de sodio
X0027-25G
X0027-5G
TCIAX0027-25GEA
71
EUR
TCIAX0027-25G
TCIAX0027-5G
Xileno cianol FF
Xileno cianol FF
Formula:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂ Pto. de fusión: 295 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040657 Núm. CAS: 2650-17-1 EINECS: 220-167-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Lambda max. | 613.0 to 616.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 950 (H2O, 613.0 to 616.0 nm) |