Bilirubina
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
B0460-1G B0460-100MG
TCIAB0460-1GEA 218 EUR
TCIAB0460-1G TCIAB0460-100MG
Bilirubina
Bilirubina
Formula: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Pto. de fusión: > 360 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005499
Núm. CAS: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Índice Merck: 14,01218
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&vid=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 450.0 to 454.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient 59,900 to 61,500 (CHCl3, 450.0 to 454.0 nm)