2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
O0114-25G O0114-500G O0114-100G
TCIAO0114-25GEA 16 EUR
TCIAO0114-25G TCIAO0114-500G TCIAO0114-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Formula: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 1,663 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039631
Núm. CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Índice Merck: 14,06746
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&vid=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %