Heptano (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0088-25ML H0088-500ML
TCIAH0088-25MLEA 17 EUR
TCIAH0088-25ML TCIAH0088-500ML
Heptano (mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC)
Heptano (mezcla de isómeros)
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: –91°C
Pto. de inflamación: –2°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,04659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a412a2026feb8cecc0a0cc9fae6a7aa93c6901fa&vid=c16b2605a21f42525eb35671529744a4d1754cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %