Ácido clorhídrico 32%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6082.1000EA 36.86 EUR
6082.1000 6082.2500
Ácido clorhídrico 32%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 32 %
Ammonium (NH4) max. 1 ppm
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.1
Aluminium (Al) max. 0.5
Arsenic (As) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.5
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.1
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.1