(±)-Epiclorohidrina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, Epiclorohidrina, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
E0012-25G E0012-500G
TCIAE0012-25GEA 16 EUR
TCIAE0012-25G TCIAE0012-500G
(±)-Epiclorohidrina ≥99.0% (por GC)
(±)-Epiclorohidrina
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de fusión: –26°C
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005132
Núm. CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,03611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b8aef6117b99e28f07bb92a0c1f628d5b81c4a&vid=d4976897766e7df5413d57e65182fef6440cd13a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency