(±)-sec-Butilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0708-25ML
B0708-500ML
TCIAB0708-25MLEA
16
EUR
TCIAB0708-25ML
TCIAB0708-500ML
(±)-sec-Butilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(±)-sec-Butilamina
Formula:
C₄H₁₁N Pto. Ebullición: 63°C Pto. de fusión: –104 °C Densidad: 0,724 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –9°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008094 Núm. CAS: 13952-84-6 EINECS: 237-732-7 UN: 2733 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01544 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |