(±)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0705-25ML B0705-500ML
TCIAB0705-25MLEA 16 EUR
TCIAB0705-25ML TCIAB0705-500ML
(±)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: -115°C
Densidad: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47347320002d3593ecb0b9319c821663510fdfdd&vid=b16f9f7c5badc0f8bd3cdf5b7175d907e0133f7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 0.8060 to 0.8080 g/mL