(±)-2-Hexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0131-25ML H0131-500ML H0131-100ML
TCIAH0131-25MLEA 43 EUR
TCIAH0131-25ML TCIAH0131-500ML TCIAH0131-100ML
(±)-2-Hexanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Hexanol
Formula: C₆H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004585
Núm. CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6e95f48f5a8567d32c0e14217905109f543637&vid=30d09f2f591bc9aa534924eb9b26d59e117b13b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %