(±)-3-Octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DL-3-Octanol
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 34 EUR
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004590
Núm. CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %