(±)-1,3-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 16 EUR
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004554
Núm. CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Índice Merck: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %