(±)-3-Metil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0575-1G
M0575-5G
TCIAM0575-1GEA
30
EUR
TCIAM0575-1G
TCIAM0575-5G
(±)-3-Metil-1-penteno ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Metil-1-penteno
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Pto. Ebullición: 54°C Pto. de fusión: –153 °C Densidad: 0,6675 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –30°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009339 Núm. CAS: 760-20-3 EINECS: 212-076-4 UN: 2288 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...