DL-Bornán-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0011-500G C0011-25G
TCIAC0011-500GEA 74 EUR
TCIAC0011-500G TCIAC0011-25G
DL-Bornán-2-ona ≥95.0% (por GC)
DL-Bornán-2-ona
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼180 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074738
Núm. CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e86f8c77b88c3e7702b13fe9ac2004003f549c5&vid=cdd8bbc59fd8a8484b4f0e9a56516c64b70bfef6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency