DL-Limoneno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 16 EUR
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
DL-Limoneno ≥95.0% (por GC)
DL-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: -96°C
Densidad: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062992
Núm. CAS: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)