(R)-(-)-sec-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B2917-1G
B2917-100MG
TCIAB2917-1GEA
123
EUR
TCIAB2917-1G
TCIAB2917-100MG
(R)-(-)-sec-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-sec-Butilamina
Formula:
C₄H₁₁N Pto. Ebullición: 63°C Pto. de fusión: –104 °C Densidad: 0,725 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -9°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064416 Núm. CAS: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 UN: 2733 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01544 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -6.0 to -10.0 deg (neat) |