(+)-Bornán-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona, (1R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (1R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona
C0010-25G C0010-500G
TCIAC0010-25GEA 16 EUR
TCIAC0010-25G TCIAC0010-500G
(+)-Bornán-2-ona ≥98.0% (por GC)
(+)-Bornán-2-ona
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: 174…175 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064149
Núm. CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36cbc8b7ec5a9a93862bffbdd9039f557b87ba2&vid=221f7e46fae534b110730bca3200e402a52ba621&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +46.0 deg (C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency