(R)-(+)-Limoneno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: D(+)-Limoneno, (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 18 EUR
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-Limoneno ≥95.0% (por GC)
(R)-(+)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de fusión: –75°C
Densidad: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062991
Núm. CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%