(R)-(+)-Limoneno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: D(+)-Limoneno, (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 164 EUR
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-Limoneno ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de fusión: –75°C
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062991
Núm. CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)