(S)-(-)-Limoneno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno, (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, L(-)-Limoneno
L0132-25ML
L0132-5ML
L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA
25
EUR
TCIAL0132-25ML
TCIAL0132-5ML
TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-Limoneno ≥95.0% (por GC)
(S)-(-)-Limoneno
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 g/mol Pto. Ebullición: 64°C Pto. de fusión: -74 Pto. de inflamación: 45°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001558 Núm. CAS: 5989-54-8 EINECS: 227-815-6 UN: 2319 ADR: 3 III Índice Merck: 14,05493 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Optical purity (GC) | min. 96.0 ee% |