tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98,0-102,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato trisódico dodecahidrato
7940-20EA 0 EUR
7940-20 7940-04
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98,0-102,0, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8 III
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (colorless or white crystals)