Estaño (II) cloruro dihidrato 98-103%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3980-01EA 337.54 EUR
3980-01 3980-05
Estaño (II) cloruro dihidrato 98-103%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tin (II) chloride dihydrate
Stannous chloride, dihydrate, crystal suitable for mercury determination.
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 103.0%
Assay (SnCl₂·2H₂O) 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.010 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs