1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0107-25ML T0107-500ML
TCIAT0107-25MLEA 16 EUR
TCIAT0107-25ML TCIAT0107-500ML
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: -36°C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001733
Núm. CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcb6045454be4f2e270bc8b50b419c545ee841d&vid=3f8d74ed61eee075449bf7ebb3a222d79b5cb7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %