1,2-Dihidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0585-1G D0585-10G
TCIAD0585-1GEA 18 EUR
TCIAD0585-1G TCIAD0585-10G
1,2-Dihidronaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dihidronaftaleno
Formula: C₁₀H₁₀
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: -8°C
Densidad: 1,0031 g/cm³ (10.5 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001672
Núm. CAS: 447-53-0
EINECS: 207-183-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a6911c64cb2db1902ed8e8ca69db9a54f899f3&vid=7fff8a77c839039d1c9cfcd020ea0cc18501ef66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %