9,10-Dihidroantraceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0549-25G D0549-100G
TCIAD0549-25GEA 61 EUR
TCIAD0549-25G TCIAD0549-100G
9,10-Dihidroantraceno ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihidroantraceno
Formula: C₁₄H₁₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 313°C
Número MDL: MFCD00001239
Núm. CAS: 613-31-0
EINECS: 210-336-1
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&vid=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency