1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0034-25G T0034-500G
TCIAT0034-25GEA 22 EUR
TCIAT0034-25G TCIAT0034-500G
1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥98.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrabromoetano
Formula: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: 0°C
Densidad: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000133
Núm. CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6174065146305a0a4336d81a5626ce21ff05126d&vid=9446daa88a676b6ddfb55bfb4119288ff3cd282d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %