1,10-Dibromodecano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
D0179-25G D0179-100G
TCIAD0179-25GEA 25 EUR
TCIAD0179-25G TCIAD0179-100G
1,10-Dibromodecano ≥95.0% (por GC)
1,10-Dibromodecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000222
Núm. CAS: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40ceaa0dfc8c9f185a4ca8234bcb06560741f12&vid=befef9547d9637514ba68fb1df70f71167af5c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %