1,11-Dibromoundecano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Undecamethylene dibromide
D2487-5G D2487-1G
TCIAD2487-5GEA 55 EUR
TCIAD2487-5G TCIAD2487-1G
1,11-Dibromoundecano ≥96.0% (por GC)
1,11-Dibromoundecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br
MW: 314,1 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de fusión: –11°C
Densidad: 1,332 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000224
Núm. CAS: 16696-65-4
EINECS: 240-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24f5653ad29dd461dd7af2eb7aacb74b6537c62&vid=b69e5a5bbf44f4875a7d5571263b6dab58f30ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %