1,12-Dibromododecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1346-100G D1346-25G D1346-500G
TCIAD1346-100GEA 153 EUR
TCIAD1346-100G TCIAD1346-25G TCIAD1346-500G
1,12-Dibromododecano ≥98.0% (por GC)
1,12-Dibromododecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000226
Núm. CAS: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb7740ced86f7c80677b7e50d3faf9bf439d0c5&vid=223a3093829abdfa5b42544efd67faffa32480c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency