1,2,3-Tribromopropano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0355-25G T0355-500G
TCIAT0355-25GEA 19 EUR
TCIAT0355-25G TCIAT0355-500G
1,2,3-Tribromopropano ≥97.0% (por GC)
1,2,3-Tribromopropano
Formula: BrH₂CBrCHCH₂Br
MW: 280,78 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00017884
Núm. CAS: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Índice Merck: 14,09614
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48c766e51089357ee881ffafe413c55fbef2ead&vid=b0c088b92133d3839107c67e9858216e9f2b647a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %