1,2-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0203-25G D0203-500G
TCIAD0203-25GEA 30 EUR
TCIAD0203-25G TCIAD0203-500G
1,2-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromopropano
Formula: BrH₂CBrCHCH₃
MW: 201,89 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,932 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000148
Núm. CAS: 78-75-1
EINECS: 201-139-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07853
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064d98bfcd5579f6ec2991f9a608af440110cc03&vid=2aa09bc7302eb25886729dbff5cee203d813aa76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %